Learn More
Cytiva Suero equino de donantes HyClone™ de origen estadounidense
Código de producto. 16625745
Click to view available options
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado (de 25 a 40 kGy)
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 16625745
Marca: Cytiva SH30074.04HI
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para mejorar el rendimiento del cultivo celular; una alternativa rentable al suero bovino fetal (FBS).
  • Recogida cuidadosamente de animales alimentados con una dieta enriquecida para garantizar una nutrición adecuada
  • A fin de reducir la concentración de lípidos, se somete al rebaño equino a ayuno y, luego, la sangre se recoge en una instalación especial mediante técnicas asépticas
  • Cada caballo se somete a pruebas de Coggins para la detección de la anemia infecciosa equina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Age > 6 meses
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero equino de donantes
Cantidad 1000 ml
Sterilization Method Triple filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
Sustancias contaminantes Inactivado por calor
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Línea de productos HyClone™