Learn More
Cytiva Suero equino de donantes HyClone™ (origen estadounidense)
Código de producto. 12694207
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiada
Irradiado (de 25 a 40 kGy)
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
12694207 100 mL Inactivado por calor 100 ml
17246896 500 mL Irradiado (de 25 a 40 kGy) 1 litro
12339822 500 mL Irradiada 500 ml
3 options
Código de producto. 12694207
Marca: Cytiva SH30074.02HI
Complemente el crecimiento de cultivos celulares con el suero de origen estadounidense, recogidos de los rebaños de donantes seleccionados que se someten a inspecciones y cuidados veterinarios periódicos. Trazabilidad completa de nuevo al origen.
  • Los rebaños de donantes se alimentan con una dieta enriquecida para garantizar una nutrición adecuada, que se someten a ayuno antes de la extracción de sangre para reducir la concentración de lípidos.
  • La extracción de sangre de los caballos se lleva a cabo en unas instalaciones cerradas especialmente equipadas para la recogida aséptica.
  • Cada caballo se somete habitualmente a pruebas de Coggins para la detección de la anemia infecciosa equina.
  • Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Otros ensayos Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG
    Cantidad 100 mL
    Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
    Sustancias contaminantes Inactivado por calor
    Probado para VDVB, virus de la rabia, reovirus y agentes citopatogénicos
    Inactivado por calor Sí