Learn More
Cytiva Suero equino de donantes HyClone™ (origen estadounidense)
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiada
Irradiado (de 25 a 40 kGy)
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG |
| Cantidad | 500 mL |
| Sterilization Method | Filtrado mediante filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm |
| Sustancias contaminantes | Irradiada |
| Probado para | VDVB, virus de la rabia, reovirus y agentes citopatogénicos |
| Inactivado por calor | No |