Learn More
Cytiva Suero equino de donantes
Descripción
Recogida de suero:
- Desde la recogida hasta el embalaje final
- Cada paso está documentado
- Trazabilidad completa compatible con buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
- Exhaustivas pruebas de calidad, rendimiento y analíticas
- Envasado asépticamente en condiciones de sala limpia de clase 100
- Se prueba cada lote de suero para garantizar la calidad y la esterilidad
- Agrupado después de la filtración y antes del envase final
- Calidad uniforme desde el primer frasco llenado hasta el último
- Aumenta la uniformidad y minimiza la variabilidad con mucho suero
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Albumin |
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Equine Serum |
| Cantidad | 1 L |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Sequential Triple-filtered, 100 nm |
| Sustancias contaminantes | Irradiado |
| Probado para | BVDV, Rabies Virus, Reovirus, Cytopathogenic Agents |
| Inactivado por calor | No |
| Mostrar más |