Learn More
Cytiva Suero bovino de donante adulto HyClone™ (EE. UU.)
Descripción
- Se obtiene de un rebaño cerrado criado en instalaciones autorizadas por USDA
- El ganado de estos rebaños cerrados se utiliza exclusivamente para la producción de productos sanguíneos bovinos de donantes
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado de idoneidad n.º R1-CEP 2001-259 |
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suero bovino de donante adulto |
| Cantidad | 1 L |
| Sterilization Method | Sequential Triple-filtered, 100 nm |
| Sustancias contaminantes | Ninguno |
| Concentración de endotoxinas | ≤50 UE/ml |
| Inactivado por calor | No |
| Concentración de hemoglobina | ≤ 25 mg/dl |
| Mostrar más |