Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medios
Código de producto. 10473522
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
500 mL
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Piruvato sódico
HEPES
Sin aditivos:
Sin HEPES
Sin HEPES, Sin rojo fenol
Sin HEPES, ni rojo de fenol, No Phenol Red
Sin glutamina
Tamaño de la unidad:
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Con aditivos Sin aditivos unitSize
10473522 500 mL Glutamina Sin HEPES, ni rojo de fenol, No Phenol Red 500 ml
10031492 1000 ml Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) - 1000 ML
10611243 1000 ml Glutamina Sin HEPES, Sin rojo fenol 1000 ml
10155933 500 mL HEPES Sin glutamina 500 ml
10592994 6 x 500 mL HEPES Sin glutamina paquete de 6
11571881 500 mL Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Piruvato sódico - 500 ML
10593554 6 x 500 mL Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) - paquete de 6
10399383 6 x 500 mL Glutamina Sin HEPES 6 PCS
10770245 500 mL Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) - 500 ML
10043793 500 mL Glutamina Sin HEPES 500 ml
10 options
Código de producto. 10473522
Marca: Cytiva SH30272.01
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para cultivar muchas células de mamíferos diferentes, como MDCK, células gliales, fibroblastos y células endoteliales. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Los medios de comunicación son compatibles con el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción y se fabrican mediante procesos certificados por la ISO 9001:2000.
  • Sistema probado con sueros HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
  • Todos los productos se hidratan con agua de calidad WFI y se someten a filtración estéril de 0,1 μm
  • Se ofrece en varios tipos de envase, como el cómodo HyQPAK™ de seis unidades
  • Mezcla de partes iguales de los medios de DMEM y Ham's F12
  • La formulación combina una alta concentración de glucosa, aminoácidos y vitaminas del DMEM con una amplia variedad de otros componentes disponibles en Ham’s F-12
  • Contiene 17,5 mm de glucosa y 0,5 mm de piruvato sódico
  • Concentración: 2,5 mM de Con L-glutamina y 15 mM de HEPES
  • Disponible con o sin L-glutamina, rojo de fenol o HEPES
  • Disponible en varios tamaños y formas de líquido o polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM/F12 1:1 Medium
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con aditivos Glutamina
Sin aditivos Sin HEPES, ni rojo de fenol, No Phenol Red
Cantidad 500 mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz