Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medios
Código de producto. 10155933
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
500 mL
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Piruvato sódico
HEPES
Sin aditivos:
Sin HEPES
Sin HEPES, Sin rojo fenol
Sin HEPES, ni rojo de fenol, No Phenol Red
Sin glutamina
Tamaño de la unidad:
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. 10155933
Marca: Cytiva SH30126.01
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para cultivar muchas células de mamíferos diferentes, como MDCK, células gliales, fibroblastos y células endoteliales. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Los medios de comunicación son compatibles con el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción y se fabrican mediante procesos certificados por la ISO 9001:2000.
  • System tested with HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
  • All products are hydrated using WFI quality water and undergo 0.1μm sterile filtration
  • Offered in a variety of packaging configurations, including convenient HyQPAK™ six-packs
  • Equal parts blend of DMEM and Ham's F12 media
  • Formulation combines high concentration of glucose, amino acids and vitamins from DMEM with wide variety of other components available in Ham's F-12
  • Contains 17.5mM Glucose and 0.5mM Sodium Pyruvate
  • Concentration: 2.5mM L-Glutamine and 15mM HEPES
  • Available with or without L-Glutamine, Phenol Red or HEPES
  • Available in multiple sizes and configurations of liquid or powder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM/F12 1:1 Medium
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con aditivos HEPES
Sin aditivos Sin glutamina
Cantidad 500 mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz