Learn More
Cytiva HyClone™ Defined Fetal Bovine Serum (FBS), US Origin
Descripción
- Resultados del ensayo para más de 50 componentes, con pruebas adicionales disponibles
- Obtenido y procesado en los Estados Unidos con trazabilidad completa al origen
- Niveles ultrabajos de endotoxinas (≤ 10 UE/ml) para reducir el riesgo en investigación y producción
- El proceso de filtro de 40 nm en serie elimina la exposición vírica con reducciones de hasta 8 en escala logarítmica.
- También hay disponibles tratamientos de posfiltración como las opciones irradiadas con radiación γ e inactivadas por calor.
- Amplio panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
Especificaciones
Especificaciones
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 500 mL |
| Sterilization Method | Filtrado secuencial, 40 nm |
| Grado | Definido |
| Sustancias contaminantes | Irradiado (de 30 a 45 kGy) |
| Probado para | Probado con respecto a virus según la norma 9 CFR |
| Volumen (métrico) | 500 ml |
| Concentración de endotoxinas | ≤10 UE/ml |
| Concentración de hemoglobina | ≤10 mg/dl |
| Mostrar más |