Learn More
Cytiva Suero de ternera HyClone™ Cosmic Calf™ (EE. UU.)
Description
- Edad en el momento de la extracción: por lo general de 16 a 22 semanas
- Suplementado con hierro con componentes adicionales de promoción del crecimiento
Specifications
Specifications
| Otros ensayos | Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Insulin, Iron, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Phosphorus, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein |
| Certificaciones/conformidad | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities |
| Contenido y almacenamiento | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. |
| Descripción | Gamma Irradiated Calf Serum |
| Aditivo | Iron and naturally derived components |
| Tipo de producto | Calf Bovine Serum |
| Cantidad | 1000 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm, Gamma-irradiated |
| Sustancias contaminantes | Irradiado con radiación gamma |
| Show More |