Learn More
Cytiva Suero de ternera HyClone™ Cosmic Calf™ (EE. UU.)
Descripción
- Edad en el momento de la extracción: por lo general de 16 a 22 semanas
- Suplementado con hierro con componentes adicionales de promoción del crecimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, transaminasa glutámica pirúvica (SGPT), transaminasa glutámica oxalacética (SGOT), pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
| Cantidad | 500 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado secuencial, 100 nm; radiación gamma |
| Sustancias contaminantes | Irradiado, de 25 a 40 dosis |
| Probado para | Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus |
| Inactivado por calor | No |
| Con suplemento de hierro | Sí |