Learn More
Cytiva Suero de ternera HyClone™ Cosmic Calf™ (EE. UU.)
Descrizione
- Edad en el momento de la extracción: por lo general de 16 a 22 semanas
- Suplementado con hierro con componentes adicionales de promoción del crecimiento
Specifica
Specifica
| Otros ensayos | Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, IgG, Insulina, Hierro, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, pH, Fósforo, Potasio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Bilirrubina total, Proteína total |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
| Descripción | Suero Cosmic Calf (EE. UU.) |
| Aditivo | Hierro y componentes derivados naturalmente |
| Tipo de producto | Suero bovino de ternero |
| Cantidad | 500 ml |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado secuencial, 100 nm; radiación gamma |
| Sustancias contaminantes | Inactivado por calor |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?