Learn More
Cytiva Suero de ternera HyClone™ Cosmic Calf™ (EE. UU.)
Código de producto. 12369842
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado con radiación gamma
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Irradiado, de 30 a 45 dosis
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
12369842 500 mL Irradiado con radiación gamma 500 ml
11556541 1000 mL Irradiado con radiación gamma 1000 ml
10287963 100 mL Ninguno 100 ml
10136253 500 mL Ninguno 500 ml
10176363 1000 mL Ninguno 1000 ml
12389842 500 mL Inactivado por calor 500 ml
16231102 500 mL Irradiado, de 25 a 40 dosis 500 ml
16241102 1000 mL Irradiado, de 25 a 40 dosis 1000 ml
16251102 1000 mL Irradiado, de 30 a 45 dosis 1000 ml
9 options
Código de producto. 12369842
Marca: Cytiva SH30087.03IR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Contiene suero bovino de ternero de alta calidad suplementado con hierro al que se le han añadido factores potenciadores del crecimiento.
  • Edad en el momento de la extracción: por lo general de 16 a 22 semanas
  • Suplementado con hierro con componentes adicionales de promoción del crecimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Insulin, Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Saturation, Glucose, IgG
Certificaciones/conformidad Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Contenido y almacenamiento Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Descripción Gamma Irradiated; 500 mL; Quote basis
Tipo de producto Calf Bovine Serum
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm, Gamma-irradiated
Sustancias contaminantes Irradiado con radiación gamma
Probado para Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Con suplemento de hierro Yes