Learn More
Cytiva Suero de ternero HyClone™ Cosmic Calf (origen neozelandés)
Product Code. 12624227
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tipo de producto:
Suero de ternero Cosmic Calf irradiado con gamma, origen neozelandés
Suero de ternero Cosmic, origen neozelandés
Unit Size:
1000 ml
Product Code. Cantidad Tipo de producto unitSize
12624227 1 L Suero de ternero Cosmic Calf irradiado con gamma, origen neozelandés 1000 ml
12634227 1 L Suero de ternero Cosmic, origen neozelandés 1000 ml
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12624227
Brand: Cytiva SH30413.03IR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Suero bovino de ternero suplementado con hierro y factores de crecimiento que promueven el crecimiento de un amplio espectro de tipos de células.
Todos los productos de suero de ternero de Nueva Zelanda se recogen, procesan y filtran cuidadosamente en Nueva Zelanda para garantizar la seguridad contra las enfermedades bovinas. Se siguen los mismos estándares en el procesamiento del suero de ternero que en el del suero fetal bovino (SFB) para ofrecer la más alta calidad y trazabilidad. El suero de ternero Cosmic Calf, de origen neozelandés, se filtra a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 µm). Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Otros ensayos Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG
Certificaciones/conformidad Reglamentos del USDA
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a – 10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C.
Tipo de producto Suero de ternero Cosmic Calf irradiado con gamma, origen neozelandés
Cantidad 1 L
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm.
Probado para Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus
Concentración de endotoxinas ≤25 UE/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤ 25 mg/dl
Micoplasma detectado
Pruebas de seguridad del USDA incluidas