Learn More
Cytiva Suero HyClone™ Cosmic Calf™, comprobado según la EMA
Click to view available options
Sustancias contaminantes:
Irradiada
Sin irradiación
Tamaño de la unidad:
1 litro
Descripción
- Suero bovino de ternero de alta calidad
- Reforzado con hierro y componentes derivados naturalmente
- Aumentado con componentes adicionales que promueven el crecimiento para producir un suero bovino de ternero excepcional
- Excelente rendimiento con una variedad de tipos de células
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Suero bovino de ternero |
| Cantidad | 1000 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm |
| Sustancias contaminantes | Irradiada |
| Línea de productos | HyClone |
| Métodos de prueba | Pruebas de conformidad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) |