Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™ (EE. UU.)
Código de producto. 17296886
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado
Irradiado (30 a 45 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
500 ml
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
17296886 100 mL Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis) 100 ml
11521831 100 mL Ninguno 100 ml
17206896 100 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 100 ml
11531831 500 mL Ninguno 500 ML
12379802 500 mL Inactivado por calor 500 ml
11306060 500 mL Irradiado 500 ml
16281082 500 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 500 ml
16291082 500 mL Irradiado (30 a 45 dosis) 500 ml
8 options
Código de producto. 17296886
Marca: Cytiva SH30071.02IH2540
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza como suplemento de suero para el cultivo celular in vitro de células eucariotas
  • Mejora el crecimiento de las células
  • Probado para endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
  • Filtración a través de filtros en serie con tamaño nominal de poro de 100 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Albúmina
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C.
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
Grado Caracterizado
Sustancias contaminantes Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis)
Probado para Lengua azul
Concentración de endotoxinas ≤ 25 EU/ml
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina ≤ 25 mg/dl
Línea de productos HyClone
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas