Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™ (EE. UU.)
Descripción
- Mejora el crecimiento de las células
- Probado para endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
- Filtración a través de filtros en serie con tamaño nominal de poro de 100 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein |
| Certificaciones/conformidad | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo de producto | Fetal Bovine Serum |
| Cantidad | 500 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Sequential Triple-filtered, 100 nm |
| Grado | Characterized |
| Sustancias contaminantes | Irradiado |
| Mostrar más |