Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™ (origen neozelandés)
Código de producto. 16271112
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Sustancias contaminantes:
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Irradiado, de 30 a 45 dosis
Ninguno
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 16271112
Marca: Cytiva SH30406.02IR2540
Mejore el crecimiento de células con el SFB caracterizado de origen neozelandés.
  • Cuidadosamente recogido, procesado y filtrado en nuestras propias instalaciones de Nueva Zelanda
  • La gran extensión del océano Pacífico ha protegido a las islas de Nueva Zelanda de muchas influencias externas, tanto geográfica como biológicas.
  • Mayor seguridad contra enfermedades bovinas, ya que Nueva Zelanda tiene la menor cantidad de enfermedades bovinas notificadas del mundo
  • Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm)
  • Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla con tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Otros ensayos Progesterona, cloruro, insulina, fósforo inorgánico, PTH, glucosa, colesterol, cobre, HDL, magnesio, LDL, selenio, triglicéridos, IgG, gammaglobulina, pH, fosfolípidos, osmolalidad, fosfatasa alcalina, hierro, lactato deshidrogenasa, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), SGPT, porcentaje de saturación, SGOT, vitaminas B1, B2 y B6, niacina, biotina, retinol, caroteno, tocoferol, vitamina B12, folato, vitamina C, 1,25 dihidroxi vitamina D, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre
    Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C.
    Cantidad 500 mL
    Esterilidad Estéril
    Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
    Grado Caracterizado
    Sustancias contaminantes Irradiado, de 25 a 40 dosis
    Probado para Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus
    Concentración de endotoxinas ≤20 UE/ml
    Inactivado por calor No
    Concentración de hemoglobina ≤ 25 mg/dl
    Micoplasma detectado
    Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)