Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™ (origen neozelandés)
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Progesterone,Chloride,Insulin,Inorganic Phosphorus,PTH,Glucose,Cholesterol,Copper,HDL,Magnesium,LDL,Selenium,Triglycerides,IgG,Gamma Globulin,pH,Phospholipids,Osmolality,Alkaline Phosphatase,Iron,Lactate Dehydrogenase,TIBC,SGPT,Percent Saturation,SGOT,B1,B2,B6,Niacin,Biotin,Retinol,Carotene,Tocopherol,B12,Folate,Vitamin C,1,25-dihydroxy vitamin D,Total Protein,Albumin,Blood Urea Nitrogen |
| Contenido y almacenamiento | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C |
| Tipo de producto | Fetal Bovine Serum |
| Cantidad | 500 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
| Sustancias contaminantes | Ninguno |
| Probado para | Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus |
| Concentración de endotoxinas | ≤ 20 EU/mL |
| Inactivado por calor | No |
| Mostrar más |