Learn More
Cytiva Suero bovino fetal (SFB) caracterizado HyClone™, de origen estadounidense
Descripción
- Un colaborador, Oritain, realiza pruebas adicionales de rastreo del suero bovino fetal de HyClone™
- Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
- Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 µm)
- Cada lote se somete a un panel de pruebas de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
- El FBS caracterizado se analiza para diferentes componentes, entre otros, la gammaglobulina, la glucosa y la IgG.
- Respalda el crecimiento robusto y la división celular, además de las células madre embrionarias
- Se produce utilizando la tecnología «True Pool» para minimizar la variabilidad de frasco a frasco
- Se facilita una trazabilidad completa hasta la fuente original, según lo certificado por la International Serum Industry Association (ISIA)
- Procedente de los EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Suero |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 500 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Triple filtrado secuencial, 100 nm |
| Grado | Caracterizado |
| Sustancias contaminantes | Inactivado por calor, irradiado (30-45 kGy) |
| Probado para | Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53 |
| Volumen (métrico) | 500 ml |
| Mostrar más |