Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™, de origen australiano
Descripción
- Cumple con los requisitos de la mayoría de los usuarios.
- Filtrado a través de tres filtros de tamaño nominal de poro de 100 nm
- Especificaciones estándar de endotoxinas y hemoglobina
- Sometido a análisis bioquímicos moderados
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado de idoneidad n.º R1-CEP 2000-384 |
| País de origen | Australia |
| Formulario | Suero |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino (SFB) |
| Cantidad | 50 mL |
| Sterilization Method | Triple filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm |
| Grado | Caracterizado |
| Sustancias contaminantes | Cribado para células madre embrionarias |
| Concentración de endotoxinas | ≤25 UE/ml |
| Concentración de hemoglobina | ≤ 25 mg/dl |
| Mostrar más |