Learn More
Cytiva Suplemento HyClone™ Cell Boost 7a
Código de producto. p-7214286
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
cada uno
15805261 1 L cada uno
15952447 5 L 5 litros
2 options
Código de producto. 15805261
Marca: Cytiva SH31026.07
Complementa el cultivo celular con aminoácidos, vitaminas, sales, oligoelementos y glucosa.Fabricados para cumplir con las normas de fabricación y las especificaciones de control de calidad de las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP).
Mejore la productividad y el rendimiento celular en cultivos «fed-batch» al añadir suplemento al medio de cultivo celular para reemplazar los nutrientes agotados durante el cultivo celular.Los suplementos HyClone Cell Boost 7a y Cell Boost 7b están diseñados para usarse en combinación con medios HyClone ActiPro y ActiSM como parte del sistema de cultivo celular ActiPro formulado para proporcionar altos rendimientos de proteínas recombinantes en procesos cuando se utilizan líneas celulares de ovario de hámster chino (CHO).
Cell Boost 7a está disponible como una cómoda solución de alimentación líquida lista para usar o como un alimento en polvo seco que debe hidratarse antes de su uso.
  • Diseñado para soportar los modernos procesos de fabricación, Cell Boost 7a está químicamente definido (CD), libre de componentes de origen animal (ADCF), y no contiene ningún factor de crecimiento (como la insulina), péptidos, hidrolizados, rojo de fenol o 2-mercaptoetanol.
  • Cell Boost 7a y 7b son suplementos de cultivo celular concentrados diseñados para ser utilizados juntos para mejorar la producción de proteínas.
  • Para mayor comodidad, este suplemento para cultivos celulares está disponible como solución de alimentación líquida lista para usar, además de en formato de polvo seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Con aditivos Poloxamer 188
Sin aditivos Sin glutamina
Cantidad 1 L