Learn More
Cytiva Suplemento 7a HyClone™ Cell Boost™
Click to view available options
Cantidad:
0,5 L
1 L
Formulario:
Líquido
missing translation for 'unitSize'
1 litro
500 ml
Description
- Mejore la productividad y el rendimiento celular en cultivos «fed-batch» al añadir suplemento al medio de cultivo celular para reemplazar los nutrientes agotados durante el cultivo celular
- Complementa el cultivo celular con aminoácidos, vitaminas, sales, oligoelementos y glucosa
- Cell Boost 7a y 7b son suplementos de cultivo celular concentrados diseñados para ser utilizados juntos para mejorar la producción de proteínas
- Diseñados para soportar los procesos de fabricación actuales
- Definido químicamente (CD), sin componentes de origen animal (ADCF) y libre de factores de crecimiento (como la insulina), péptidos, hidrolizados, rojo de fenol o 2-mercaptoetanol
- Diseñados para su uso en combinación con los medios HyClone Actipro y ActiSM como parte del sistema de cultivo celular Actipro
- Formulados para proporcionar altos rendimientos de proteínas recombinantes en procesos cuando se usan líneas celulares de ovario de hámster chino (CHO)
- Fabricados para cumplir con las normas de fabricación y las especificaciones de control de calidad de las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
Specifications
Specifications
| Descripción | Sin: L-glutamina, con: poloxámero 188 |
| Línea de células | CHO |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento de cultivo celular |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Producción de proteínas recombinantes de alto rendimiento en procesos de lotes alimentados CHO |
| Línea de productos | HyClone |
| Cantidad | 0,5 L |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction