Learn More
Cytiva Suplemento HyClone™ Cell Boost™ 6
Código de producto. 16605805
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
16605805 1000 mL 1 litro
16554581 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 16605805
Marca: Cytiva SH31118.02
Fed-batch supplement with lipids, amino acids, vitamins, and growth factors for hybridoma, HEK 293, NS0, CHO, and T cells
  • Definido químicamente (CD) y libre de componentes de origen animal (ADCF), proteínas e hidrolizados
  • Soporta cultivos «fed-batch» con lípidos, aminoácidos, vitaminas y factores de crecimiento
  • Desarrollado para la producción de proteínas recombinantes con varias líneas celulares incluyendo la línea celular de ovario de hámster chino (CHO), células renales embrionarias humanas (HEK) 293, NS0, hibridomas y células T
  • Diseñado para soportar los procesos actuales de producción de cultivos celulares en investigación y aplicaciones de bioprocesamiento
  • Fabricados para cumplir con las normas de fabricación y las especificaciones de control de calidad de las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
  • Disponible como solución de alimentación líquida lista para su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células CHO, HEK293, hibridomas, NS0, células T
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento Cell Boost
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Mejora de la productividad y el rendimiento celular en cultivos de lotes alimentados
Línea de productos HyClone
Cantidad 1000 mL