Learn More
Cytiva Suplemento HyClone™ Cell Boost™ 1
Descripción
- Definido químicamente (CD) y libre de componentes de origen animal (ADCF) y proteínas
- Diseñado para soportar los procesos actuales de producción de cultivos celulares en investigación y aplicaciones de bioprocesamiento
- Complementa el cultivo celular con aminoácidos, vitaminas y glucosa
- No contiene L-glutamina, poloxámero 188 ni hidrolizados
- Fabricados para cumplir con las normas de fabricación y las especificaciones de control de calidad de las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
- Disponible como solución de alimentación líquida lista para su uso
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | CHO, HEK293 |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento Cell Boost |
| Formato | Frasco |
| Para utilizar con (aplicación) | Mejora de la productividad y el crecimiento celular en cultivos de lotes alimentados |
| Línea de productos | HyClone |
| Cantidad | 500 mL |