Learn More
Cytiva Suero de ternero (EE. UU.) HyClone™
Código de producto. 12869447
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
100 mL
500 ml
1000 mL
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiada
Irradiado
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
1000 ml
500 ML
500 ml
Código de producto. 12869447
Marca: Cytiva SH30073.04HI
Una alternativa rentable al suero bovino fetal (SBF).
Contribuye al crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero HyClone™ de origen estadounidense, una alternativa excelente y rentable al suero fetal bovino (FBS).
El suero de cría bovina HyClone está disponible con o sin suplementación con hierro.Los productos de suero de cría bovina contienen niveles excepcionalmente altos de transferrina, que, cuando se suplementan, pueden proporcionar de tres a cuatro veces más hierro disponible que el SFB.En numerosas aplicaciones, el rendimiento del suero de cría será igual o incluso superior al del SFB.El suero de cría bovina se filtra a través de tres filtros secuenciales con un tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm).Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C.
País de origen United States
Tipo de producto Suero bovino de ternero
Cantidad 1000 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Inactivado por calor
Probado para Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus
Inactivado por calor Sí
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Sí