Learn More
Cytiva Suero de ternero (EE. UU.) HyClone™
Descripción
Contribuye al crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero HyClone™ de origen estadounidense, una alternativa excelente y rentable al suero fetal bovino (FBS).
El suero bovino de ternero HyClone está disponible con o sin suplementación con hierro. Los productos de suero de ternero contienen niveles excepcionalmente altos de transferrina, que, cuando se suplementan, pueden proporcionar de tres a cuatro veces más hierro disponible que el SFB. En numerosas aplicaciones, el rendimiento del suero de ternero será igual o incluso superior al del SFB. El suero bovino de ternero se filtra a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm). Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas.
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
| País de origen | United States |
| Tipo de producto | Suero bovino de ternero |
| Cantidad | 100 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado secuencial, 100 nm |
| Sustancias contaminantes | Ninguno |
| Probado para | Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus |
| Mostrar más |