Learn More
Cytiva Seroalbúmina bovina (BSA) HyClone™
Descripción
- pH 7,0
- Polvo liofilizado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Empaquetado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | BSA |
| Esterilidad | No estéril |
| Nivel de endotoxinas | ≤ 10 EU/mg |
| pH | 6,5- 7,5 |
| Grado de pureza o calidad | Cell Culture Grade |
| Cantidad | 100 g |