Learn More
Cytiva Suero bovino de crecimiento HyClone™
Código de producto. p-8013208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
16201122 500 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 500 ml
12310003 500 mL Irradiado 500 ml
10574324 100 mL Ninguno 100 ML
11920958 100 mL Inactivado por calor 100 ml
4 options
Código de producto. 16201122
Marca: Cytiva SH30541.03IR2540
Una alternativa rentable al suero bovino fetal (SBF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, transaminasa glutámica pirúvica (SGPT), transaminasa glutámica oxalacética (SGOT), pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG
Contenido y almacenamiento <– 1 °C
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Probado para Adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Micoplasma detectado