Learn More
Cytiva Suero bovino de crecimiento HyClone™
Código de producto. 12310003
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
12310003 500 mL Irradiado 500 ml
16201122 500 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 500 ml
10574324 100 mL Ninguno 100 ML
11920958 100 mL Inactivado por calor 100 ml
4 options
Código de producto. 12310003
Marca: Cytiva SH30541.03IR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una alternativa rentable al suero bovino fetal (SBF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Insulin, Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Saturation, Glucose, IgG
Contenido y almacenamiento Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Descripción Gamma Irradiated; 500 mL; Available as quote
Tipo de producto Bovine Growth Serum
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Sustancias contaminantes Irradiado
Probado para Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤ 10 EU/mL
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Micoplasma detectado Yes