Learn More
Cytiva Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco HyClone™ AdvanceSTEM™, cualificado para células ES
Descripción
Apoyar el crecimiento del cultivo celular embrionario con solución salina tamponada de fosfato HyClone™ AdvanceSTEM™ de Dulbecco.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | cGMP e ISO 91:2 Pautas, directrices… |
| Contenido y almacenamiento | De 15 a 30 °C |
| Concentración | 1 X |
| Tipo de producto | DPBS |
| Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
| Sin aditivos | Sin calcio, Sin magnesio |
| Nivel de endotoxinas | = 1,0 EU/ml |
| pH | Desde 7,0 hasta 7,2 |
| Línea de productos | AdvanceSTEM ES Qualified |
| Cantidad | 500 mL |