Learn More
Cytiva Solución de piruvato de sodio HyClone™ 100 mM
Código de producto. 11501871
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
11501871 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 11501871 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30239.01
Esterilizado mediante filtración. La solución de piruvato sódico Thermo Scientific HyClone™ 100 mM es una fuente de carbohidratos fácilmente accesible que también puede tener efectos protectores contra el agua oxigenada.
  • Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad cGMP e ISO 91:2 Pautas, directrices…
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Descripción Solución de piruvato sódico, 100 mM
Concentración 100 mM
Sterilization Method Filtro estéril de 0,1 μm
Nivel de endotoxinas = 1,0 EU/ml
Cantidad 100 mL
Nombre del producto
  • HyClone Sodium Pyruvate Solution
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 1.2% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.