Learn More
Techne™ Soporte de tubos de hibridación
Código de producto. 12066625
Change view
Click to view available options
Admite:
16 tubos de 15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
12066625 16 tubos de 15 ml cada uno
1 options
Código de producto. 12066625
Marca: Techne™ 3945528
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Amplíe las capacidades de su estufa microbiológica con estas piezas y accesorios.
  • Se suministra con pinzas
  • Disponible para 16 × 15 ml o 8 × 50 ml
  • Ayuda en aplicaciones tales como hibridaciones de ácidos nucleicos tales como Nothern blots (ARN)/hibridaciones, Southern blots (ADN)/hibridaciones, Western blots (proteínas) y ensayos de biología molecular
Especificaciones
Admite 16 tubos de 15 ml
Tipo Accesorio, portatubos/soporte
Para utilizar con (aplicación) Northern, Southern y Western blots, ensayos de biología molecular