Learn More
Cole-Parmer™ Accesorio para estufa microbiológica de hibridación, soportes de tubos
Código de producto. 11583849
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Incubadoras de hibridación HI-200
Incubadoras de hibridación HI-200D
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11583849 Incubadoras de hibridación HI-200 cada uno
12833386 Incubadoras de hibridación HI-200D paquete de 4
2 options
Código de producto. 11583849
Marca: Cole-Parmer™ 3945524
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Accesorios para la unidad HB-1D
  • Soportes para tubos con pinzas, disponibles para transportar 16 tubos de 15 ml u 8 tubos de 50 ml
  • Ideales para una mayor capacidad de procesamiento de muestras más pequeñas
Especificaciones
Color Black
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Para utilizar con (equipo) Incubadoras de hibridación HI-200
Admite 4 Mini Tubes
Material Plastic
No. of Places 4
N.º de estantes 4 Tiers
Tipo Soporte de tubos
Para utilizar con (aplicación) Para una mayor capacidad de procesamiento de muestras más pequeñas
Incluye Abrazaderas
Tamaño 4 x 32 mm
Longitud (imperial) 8,07 in
Longitud (métrico) 205 mm
Diámetro exterior (imperial) 1.3 in.
Diámetro exterior (métrico) 32 mm