missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies Hyaluronidase

Código de producto. p-7217360
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 000 U
50 000 U
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad unitSize
17109281 300 000 U 1 set
17199271 50 000 U 1 set
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17109281

Marca: STEMCELL Technologies 07462

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

For hydrolysis of hyaluronic acid

  • Hyaluronidase is a polysaccharidase consisting of a single polypeptide chain of 450 amino acid residues and contains four disulfide bonds
  • Hyaluronidase is glycosylated and contains 5% mannose and 2.17% glucosamine (Borders & Raftery)
  • Hyaluronidase cleaves endo-N-acetlyhexosaminic bonds in hyaluronic acid and chondroitin sulfate A and C to tetrasaccharide residues, as hyaluronic acid and chondroitin sulfate are often found in connective tissues
  • Hyaluronidase is frequently used with other proteases such as collagenase

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Hydrolysis of Hyaluronic Acid
Cantidad 300 000 U
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.