Learn More
Ácido hialurónico, sal sódica, Streptococcus equi, 91 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7057577
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15480687 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15480687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66993.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Hyaluronic acid sodium salt, CAS # 9067-32-7, is an acidic mucopolysaccharide produced by the bacterium Streptococcus zooepidemicus that is abundant in the mammalian extracellular matrix. | CAS: 9067-32-7 | (C14H20NO11Na)n | 417.30 g/mol
Bacterial hyaluronic acid (HA) is a natural non-sulfated high molecular weight glycosaminoglycan that may be used to study formulations of non-animal gels potentially useful for procedures such as soft tissue augmentation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido hialurónico bacteriano es un glicosaminoglicano natural no sulfatado de alto peso molecular que puede utilizarse para estudiar formulaciones de geles de origen no animal potencialmente útiles para procedimientos como el aumento de tejidos blandos.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos. El peso molecular es mayor o igual a 1 MDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9067-32-7
Fórmula molecular (C14H20NO11Na)n
Peso molecular (g/mol) 417.30
Número MDL MFCD00875848
Clave InChI YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Nombre IUPAC Sodium hyaluronate
SMILES CC(=O)NC1C(OC2C(O)C(O)C(O-*)OC2C(=O)O[Na])OC(CO)C(O)C1O-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hyaluronic acid sodium salt
Tipo Hyaluronic Acid Sodium Salt
Nombre de nota Streptococcus equi
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,4757
Información de solubilidad Soluble in water
Porcentaje de pureza 91%