missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hyaluronic acid, MedChemExpress

Código de producto. 16494427
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16494427 50 mg 50 miligramos
16498396 100 mg 100 miligramos
16462186 500 mg 500 miligramos
16441436 200 mg 200 miligramos
16452249 1 g 1 g
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16494427

Marca: Medchem Express HYB0633A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Hyaluronic acid (corn fermented) is a biopolymer composed of repeating units of disaccharides with various applications.

Hyaluronic acid (corn fermented) is a biopolymer composed of repeating units of disaccharides with various applications.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Hyaluronic acid
Color White
CAS 9004-61-9
Forma física Sólido
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular (C14H21NO11)n
Sinónimo Hyaluronate
Información de solubilidad H2O : 14.29 mg/mL (33.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.32 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Cantidad 50 mg
SMILES CCC1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H](O[C@H]2[C@H](C(O)=O)OC(OC)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1NC(C)=O.[n]
Peso molecular (g/mol) 431.49
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.