Learn More
Hamilton™ VÁLVULA HVXL8-7
Click to view available options
Actuación:
Manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Hoja de especificaciones
| Modelo de válvula | 8-7 |
|---|---|
| Descripción del modelo de válvula | Ruta de flujo de bucle: 8 puertos |
| Ruta del fluido | PTFE/CTFE |
| Tamaño de la válvula | HVX |
| Diámetro nominal del puerto | 0,040 pulg. (1 mm) |
| Dimensión exterior del cuerpo de la válvula | 1 pulg. (25,4 mm) |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Volumen muerto total | 6,5 μl |
| Accionamiento | Manual |
| Par de ruptura | 65 onzas 455 mNm |
| Montaje en panel | Sí |
| Grosor del panel | 0,625 pulg. (15,9 mm) |
| Profundidad de rosca | 0,219 pulg. (5,6 mm) |
| Conexión roscada | ¼−28 |
| Temperatura de funcionamiento alta | 38 °C (100 °F) |
| Temperatura de funcionamiento baja | -12 °C (10 °F) |
| Presión de funcionamiento | De 0 a 6,9 bar |
| Temperatura de almacenamiento alta | 38 °C (100 °F) |
| Temperatura de almacenamiento baja | -18 °C (0 °F) |
Especificaciones
Especificaciones
| Actuación | Manual |
| Tipo | VALVE HVXL8-7 |
| No. of Ports | Ruta de flujo de bucle: 8 puertos |
| Material de estátor | PTFE/CTFE |