Learn More
Hamilton™ Válvulas de cuerpo grande HVX
Código de producto. p-8504025
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior del tubo (métrico):
1,5mm (Diám.)
3 mm de diám.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior del tubo (métrico) unitSize
10704244 3 mm de diám. cada uno
10309891 1,5mm (Diám.) cada uno
2 options
Código de producto. 10704244
Marca: Hamilton™ 86905
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con un orificio de más diámetro interior para permitir un aumento del caudal.
  • Son las válvulas de mayor tamaño
  • Incluso los fluidos moderadamente viscosos fluyen sin inconvenientes
  • Excepcionalmente fácil de mantener y modificar
Especificaciones
Material Aluminum Alloy, Carcasa de aluminio
Diámetro exterior del tubo (métrico) 3 mm de diám.
Incluye Modelo 4-4, 4 puertos
Presión de funcionamiento 6,9 bar
Tipo Ruta de flujo de asas
Temperatura máxima (métrico) de 38 °C