Learn More
Hamilton™ Válvulas HVCX de cerámica de cuerpo grande
Descripción
- La trayectoria del líquido de cerámica rígida es resistente a los arañazos de cristales de sal
- Proporciona una vida útil y un rendimiento superiores
- Excepcionalmente fácil de mantener y modificar
- Maximiza la flexibilidad y el valor
- Ideal para aplicaciones de baja presión
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Modelo 8-5, 8 puertos, carcasa de aluminio |
| Para utilizar con | Módulos de unidad de jeringa PSD/4 y 8 |
| Material | Aluminio |
| Modelo | Modelo 8-5 |
| Tipo | Válvula de cerámica de cuerpo grande |