Learn More
Hamilton™ Válvulas HVCX de cerámica de cuerpo grande
Beschreibung
- La trayectoria del líquido de cerámica rígida es resistente a los arañazos de cristales de sal
- Proporciona una vida útil y un rendimiento superiores
- Excepcionalmente fácil de mantener y modificar
- Maximiza la flexibilidad y el valor
- Ideal para aplicaciones de baja presión
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Modelo 4-5, 4 puertos, carcasa de aluminio |
| Para utilizar con | Módulos de unidad de jeringa PSD/4 y 8 |
| Material | Aluminio |
| Modelo | Modelo 4-5 |
| Tipo | Válvula de cerámica de cuerpo grande |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?