Learn More
Hamilton™ Válvulas HVCX de cerámica de cuerpo grande
Código de producto. 11583434
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Aluminio
Modelo:
Modelo 4-5
Modelo 8-5
Para utilizar con:
Módulos de unidad de jeringa PSD/2 y 3
Módulos de unidad de jeringa PSD/4 y 8
Packungsgröße:
cada uno
Artikelnummer. Material Modelo Para utilizar con unitSize
11583434 Aluminio Modelo 4-5 Módulos de unidad de jeringa PSD/4 y 8 cada uno
11573494 Aluminio Modelo 4-5 Módulos de unidad de jeringa PSD/2 y 3 cada uno
11593444 Acero inoxidable Modelo 4-5 Módulos de unidad de jeringa PSD/2 y 3 cada uno
11557884 Acero inoxidable Modelo 8-5 Módulos de unidad de jeringa PSD/2 y 3 cada uno
11583494 Aluminio Modelo 8-5 Módulos de unidad de jeringa PSD/4 y 8 cada uno
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11583434
Marke: Hamilton™ 799201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Diseñadas para proporcionar un rendimiento superior con soluciones salinas.
  • La trayectoria del líquido de cerámica rígida es resistente a los arañazos de cristales de sal
  • Proporciona una vida útil y un rendimiento superiores
  • Excepcionalmente fácil de mantener y modificar
  • Maximiza la flexibilidad y el valor
  • Ideal para aplicaciones de baja presión
Spezifikation
Descripción Modelo 4-5, 4 puertos, carcasa de aluminio
Para utilizar con Módulos de unidad de jeringa PSD/4 y 8
Material Aluminio
Modelo Modelo 4-5
Tipo Válvula de cerámica de cuerpo grande
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.