missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HVCN1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 12869152
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
12869152 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12869152

Marca: Invitrogen™ PA521008

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

A suggested positive control is human spleen tissue lysate. PA5-21008 can be used with blocking peptide PEP-1122.

HVCN1 (hydrogen voltage-gated channel 1), a voltage gated proton channel protein that is highly expressed in immune tissues, mediates the proton conductances required by phagocytic leukocytes for the oxidative burst that underlies microbial killing. HVCN1 moderates the voltage-dependent proton permeability of excitable membranes by allowing the flow of protons in accordance to their electrochemical gradient. HVCN1 is sensitive to zinc ions, and can be inhibited by them. HVCN1 may represent a new therapeutic target for B cell malignancies on continued signaling via the B cell antigen receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HVCN1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica HVCN1
N.º de referencia del gen Q3U2S8, Q96D96
Alias de gen 0610039P13Rik; AI450555; BTS; HV1; Hvcn1; hydrogen voltage gated channel 1; hydrogen voltage-gated channel 1; mVSOP; RGD1310788; UNQ578/PRO1140; Voltage sensor domain-only protein; voltage-gated hydrogen channel 1; Vsop; Vsop.
Símbolos de los genes HVCN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human HVCN1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 304485, 74096, 84329
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.