missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HUWE1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16848994 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16848994 150 μL 150 microlitros
16858994 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16848994

Marca: Proteintech 194301AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SUFU encodes a component of the Sonic hedgehog (SHH; MIM 600725)/Patched (PTCH; MIM 601309) signaling pathway. Mutations in genes encoding components of this pathway are deleterious for normal development and are associated with cancer-predisposing syndromes (e.g., HPE3, MIM 142945; BCNS, MIM 109400; and GCPS, MIM 175700).

Especificaciones

Antígeno HUWE1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HUWE1
N.º de referencia del gen P51593, Q7TMY8, Q7Z6Z7
Alias de gen ARF binding protein 1, ARF BP1, HECTH9, HSPC272, HUWE1, Ib772, KIAA0312, KIAA1578, Large structure of UREB1, LASU1, Mcl 1 ubiquitin ligase E3, MULE, URE B1, URE binding protein 1, UREB1
Símbolos de los genes Huwe1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HUWE1 Fusion Protein Ag13763
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10075, 501546, 59026
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.