Learn More
HUS1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16868153 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16868153 20 μL 20 microlitros
16858153 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16868153
Marca: Proteintech 112231AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene is a component of an evolutionarily conserved, genotoxin-activated checkpoint complex that is involved in the cell cycle arrest in response to DNA damage. This protein forms a heterotrimeric complex with checkpoint proteins RAD9 and RAD1.
Specifications
Antígeno HUS1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HUS1
N.º de referencia del gen O60921
Alias de gen Checkpoint protein HUS1, hHUS1, HUS1
Símbolos de los genes HUS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HUS1 Fusion Protein Ag1744
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3364
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG