Learn More
HURP Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7203595 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16879513 20 μL 20 microlitros
16869513 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16879513
Marca: Proteintech 120381AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
DLG7 is a potential cell cycle regulator that may play a role in carcinogenesis of cancer cells and mitotic phosphoprotein regulated by the ubiquitin-proteasome pathway. The protein is also a key regulator of adherens junction integrity and differentiation that may be involved in CDH1-mediated adhesion and signaling in epithelial cells.
Especificaciones
Antígeno HURP
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica DLGAP5
N.º de referencia del gen Q15398
Alias de gen DAP 5, Discs large homolog 7, DLG7, DLGAP5, Hepatoma up regulated protein, HURP, KIAA0008
Símbolos de los genes DLGAP5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HURP Fusion Protein Ag2667
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9787
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG