Learn More
Testo™ Cámara de prueba Huminator II, 200 ml (volumen del depósito), 4,2 l (cámara de medición)
Código de producto. 15846341
Change view
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
451 mm x 448 mm x 266 mm (con accesorios: 482 mm x 448 mm x 290 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones interiores (F x An x Al) unitSize
15846341 451 mm x 448 mm x 266 mm (con accesorios: 482 mm x 448 mm x 290 mm) cada uno
1 options
Código de producto. 15846341
Marca: Testo™ 0519 0900
Escala de temperatura:De 5 °C a + 50 °C; humedad relativa (HR):Del 5 al 95%
Ventajas:
  • Amplio intervalo de temperatura y humedad de 5 a 50 °C y del 5 al 95 % HR
  • La nueva pantalla táctil permite un funcionamiento rápido e intuitivo
  • Vista gráfica y tabular con almacenamiento/evaluación de valores medidos
  • El sensor de referencia fácilmente accesible y reemplazable elimina la necesidad de contar con un sistema de referencia externo
  • Posibilidad de programar puntos de medición/procedimientos a nivel individual
Funcionamiento sencillo, regulación rápida, buena estabilidad y homogeneidad:
  • Máxima estabilidad de medición gracias al aislamiento óptimo de la cámara y la placa adaptadora de sellado de gama alta
  • Cámara de medición:Ø160 mm, profundidad 320 mm
  • No hay condensación en la cámara con regulación a lo largo del punto de rocío
  • Portátil: tamaño compacto/peso mínimo que garantizan un uso flexible
Calibración precisa de humedad:
  • Realice una calibración rápida y sencilla de la humedad de los instrumentos de medición, sensores y registradores de datos de todos los fabricantes
  • La placa adaptadora suministrada permite calibrar hasta cinco sensores a la vez sin deteriorar la homogeneidad, lo que garantiza una alta eficacia
  • La función de programación oportuna permite automatizar las calibraciones, ya que se pueden recuperar automáticamente hasta 10 valores de humedad y temperatura
  • El tiempo de estabilización se puede seleccionar libremente
  • Con un elemento Peltier, la regulación de temperatura genera y estabiliza temperaturas en un intervalo de 5 a 50 °C.
Sensor extraíble:
  • Con una sonda de referencia de fácil acceso integrada en la cámara de medición
  • Puede intercambiarse sin problemas o eliminarse para repetir la calibración
  • No es necesario contar con un instrumento de medición de referencia adicional
  • Solo es necesario enviar el sensor de referencia para repetir la calibración
  • Los tiempos de inactividad debidos a la recalibración se pueden evitar mediante la compra opcional de un segundo sensor de referencia
Fácil de usar mediante la pantalla táctil:
  • Los valores de medición son fáciles de controlar
  • La clara estructura de menús permite un manejo intuitivo y sencillo
  • Los textos de ayuda están a su disposición
  • Con la pantalla táctil, se puede programar en tan solo un par de pasos
  • Si es necesario, este proceso también se puede llevar a cabo a través de la interfaz USB
  • Además, una señal acústica ayuda al usuario a controlar la estabilidad y el indicador de nivel de llenado del agua
Cámara de medición:
  • La cámara grande y de elevada rigidez aporta espacio suficiente para almacenar hasta cinco sensores/varios registradores de datos al mismo tiempo
  • El aislamiento óptimo de la cámara con una placa adaptadora de sellado especial garantiza la estabilidad de los valores de medición en un amplio intervalo de temperatura y humedad
Uso «in situ»:
  • El uso inteligente de materiales permite un peso de solo 19 kg
  • El agua se puede vaciar automáticamente con la ayuda de un comando de visualización
  • La protección óptima se facilita mediante un carro de transporte disponible de forma opcional
Specifications
Tipos de alarma Señal de estabilización: visual y acústica
Capacidad (métrico) 200 ml (volumen de tanque), 4,2 l (cámara de medición)
Para utilizar con (equipo) Carro de transporte (0519.0899)
Humedad relativa Del 5 al 95%
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 50°C
Tipo Cámara de prueba
Pantalla Pantalla táctil
Para utilizar con (aplicación) Generación/control de humedad
Control de humedad Del 5 al 95 % de humedad relativa
Puertos USB y LAN
Control de temperatura De 5 °C a 50 °C
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C (a 25 °C; 50 % de HR), ±0,3 % de HR (10…80 % de HR a 10…40 °C) ±0,5 % de HR (intervalo de medición restante)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 451 mm x 448 mm x 266 mm (con accesorios: 482 mm x 448 mm x 290 mm)
Fondo del pocillo (métrico) 320 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 160 mm
Peso (métrico) 19 kg
Requisitos eléctricos De 30 a 250 w, máx.:500 w
Tensión 110/230 V