Learn More
Invitrogen™ Human ZC3H12A Synthetic Peptide
Código de producto. 15275039
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
15275039 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 15275039 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PEP1040
Synthetic Peptide
ZC3H12A Synthetic Peptide, PEP-1040, from Invitrogen.
ZC3H12A is an MCP1 -induced protein that acts as a transcriptional activator and causes cell death of cardiomyocytes, possibly via induction of genes associated with apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 80149
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q5D1E8
Nombre común Human ZC3H12A
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen ZC3H12A
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS