missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human YPEL1 Synthetic Peptide
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Descripción
YPEL1 Synthetic Peptide, PEP-1390, from Invitrogen.
YPEL1 (yippee-like 1) is thought to play a role in the epithelioid conversion of fibroblasts and the regulation of the cellular morphology. It is a 119 amino acid protein that localizes to the nucleus and belongs to a family of yippee-like proteins that include YPEL2 - 5, all of which localize to the centrosome and nucleus and are widely expressed in both adult and fetal tissue. The family of human YPEL proteins share a high degree of sequence homology with their rodent homologs, suggesting a conserved function between species. YPEL1 might be an important factor during the development and malignant transformation of tissues.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 29799 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | O60688 |
| Nombre común | Human YPEL1 |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido