missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human XPV Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18008521
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18008521 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18008521

Marca: R&D Systems AF3417

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

XPV/DNA polymerase eta Polyclonal specifically detects XPV/DNA polymerase eta in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XPV/DNA polymerase eta
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL
N.º de referencia del gen Q9Y253
Alias de gen DNA polymerase eta, DNA Polymerase, eta, EC 2.7.7.7, POLH, polymerase (DNA directed), eta, RAD30, RAD30 homolog A, RAD30A, RAD30AFLJ16395, Xeroderma pigmentosum variant type protein, XP-V, XPVFLJ21978
Símbolos de los genes POLH
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human XPV Met1-Phe400 Accession # Q9Y253
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5429
Especificidad de la prueba Detects human XPV in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.