Learn More
- Home
- Products
- Reactivos y kits de inmunoensayo
- Singleplex and Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems™ Human XL Cytokine Luminex™ Performance Panel Premixed Kit
R&D Systems™ Human XL Cytokine Luminex™ Performance Panel Premixed Kit
Código de producto. 30000796
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 plex
11 plex
12 plex
13 plex
14 plex
15 plex
16 plex
17 plex
18 plex
19 plex
2 plex
20 plex
21 plex
22 plex
23 plex
24 plex
25 plex
26 plex
27 plex
28 plex
29 plex
3 plex
30 plex
31 plex
32 plex
33 plex
34 plex
35 plex
36 plex
37 plex
38 plex
39 plex
4 plex
40 plex
41 plex
42 plex
43 plex
44 plex
45 plex
46 plex
5 plex
6 plex
7 plex
8 plex
9 plex
Dimensione della confezione:
cada uno
| Codice prodotto. | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|
| 30000796 | 26 plex | cada uno |
| 30001034 | 23 plex | cada uno |
| 30001033 | 24 plex | cada uno |
| 30001030 | 28 plex | cada uno |
| 30001019 | 39 plex | cada uno |
| 30001017 | 17 plex | cada uno |
| 30001001 | 5 plex | cada uno |
| 18722587 | 31 plex | cada uno |
| 30000992 | 41 plex | cada uno |
| 30000983 | 18 plex | cada uno |
| 30000979 | 43 plex | cada uno |
| 30000978 | 11 plex | cada uno |
| 30000957 | 27 plex | cada uno |
| 30000955 | 37 plex | cada uno |
| 30000937 | 45 plex | cada uno |
| 18793377 | 42 plex | cada uno |
| 30000922 | 44 plex | cada uno |
| 30000920 | 6 plex | cada uno |
| 18754277 | 3 plex | cada uno |
| 30000908 | 30 plex | cada uno |
| 30000906 | 38 plex | cada uno |
| 30000899 | 15 plex | cada uno |
| 18732627 | 10 plex | cada uno |
| 18702377 | 33 plex | cada uno |
| 18704447 | 8 plex | cada uno |
| 18782497 | 36 plex | cada uno |
| 30000858 | 16 plex | cada uno |
| 18700617 | 7 plex | cada uno |
| 30000854 | 19 plex | cada uno |
| 30000841 | 20 plex | cada uno |
| 30000840 | 14 plex | cada uno |
| 30000832 | 4 plex | cada uno |
| 30000828 | 35 plex | cada uno |
| 18792687 | 9 plex | cada uno |
| 30000813 | 2 plex | cada uno |
| 30000786 | 46 plex | cada uno |
| 30000770 | 29 plex | cada uno |
| 30000761 | 25 plex | cada uno |
| 30000757 | 12 plex | cada uno |
| 30000755 | 22 plex | cada uno |
| 30000745 | 34 plex | cada uno |
| 30000743 | 32 plex | cada uno |
| 30000742 | 40 plex | cada uno |
| 30000738 | 21 plex | cada uno |
| 18772167 | 13 plex | cada uno |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30000796
Marca: R&D Systems™ FCSTM18B26
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
Specifica
| Cantidad | 26 plex |
| Especie | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?