missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human XIAP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18724417
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18724417 25 μg 25 microgramos
18751217 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18724417 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB8222SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

XIAP Monoclonal specifically detects XIAP in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XIAP
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 117305
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P98170
Alias de gen API3X-linked inhibitor of apoptosis protein, apoptosis inhibitor 3, baculoviral IAP repeat-containing 4, baculoviral IAP repeat-containing protein 4, BIRC4, BIRC4XLP2, E3 ubiquitin-protein ligase XIAP, EC 6.3.2.-, hIAP3, hIAP-3, hILP, IAP3, IAP-3, IAP-like protein, ILP, ILP1, Inhibitor of apoptosis protein 3, MIHA, X-linked IAP, X-linked inhibitor of apoptosis
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human XIAP, Met1-Ser497, Accession # P98170
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 331
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.